missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OTS964 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16473306
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473306 25 mg 25 miligramos
16487907 5 mg 5 miligramos
16485876 100 mg 100 miligramos
16440166 2 mg 2 miligramos
16435188 10 mg 10 miligramos
16431407 50 mg 50 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473306

Marca: Medchem Express HY12467

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress OTS964 hydrochloride is an orally active, high affinity and selective TOPK (T-lymphokine-activated killer cell-originated protein kinase) inhibitor with an IC50 of 28 nM. OTS964 hydrochloride is also a potent inhibitor of the cyclin-dependent kinase CDK11, which binds to CDK11B with a Kd of 40 nM.

OTS964 hydrochloride is an orally active, high affinity and selective TOPK (T-lymphokine-activated killer cell-originated protein kinase) inhibitor with an IC50 of 28 nM. OTS964 hydrochloride is also a potent inhibitor of the cyclin-dependent kinase CDK11, which binds to CDK11B with a Kd of 40 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material OTS964 hydrochloride
CAS 1338545-07-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25ClN2O2S
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (194.26 mM) ∣H2O : 1.43 mg/mL (3.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(C)=C2C(C3=C(SC=C3)C(N2)=O)=C1C4=CC=C([C@@H](C)CN(C)C)C=C4.Cl
Peso molecular (g/mol) 428.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.97
Porcentaje de pureza 95.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.