missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OTS964 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16431407
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Code produit. Cantidad unitSize
16431407 50 mg 50 miligramos
16487907 5 mg 5 miligramos
16485876 100 mg 100 miligramos
16473306 25 mg 25 miligramos
16440166 2 mg 2 miligramos
16435188 10 mg 10 miligramos
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16431407

Marque: Medchem Express HY12467

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress OTS964 hydrochloride is an orally active, high affinity and selective TOPK (T-lymphokine-activated killer cell-originated protein kinase) inhibitor with an IC50 of 28 nM. OTS964 hydrochloride is also a potent inhibitor of the cyclin-dependent kinase CDK11, which binds to CDK11B with a Kd of 40 nM.

OTS964 hydrochloride is an orally active, high affinity and selective TOPK (T-lymphokine-activated killer cell-originated protein kinase) inhibitor with an IC50 of 28 nM. OTS964 hydrochloride is also a potent inhibitor of the cyclin-dependent kinase CDK11, which binds to CDK11B with a Kd of 40 nM.

Spécification

Nombre del producto químico o material OTS964 hydrochloride
CAS 1338545-07-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25ClN2O2S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (194.26 mM) ∣H2O : 1.43 mg/mL (3.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(C)=C2C(C3=C(SC=C3)C(N2)=O)=C1C4=CC=C([C@@H](C)CN(C)C)C=C4.Cl
Peso molecular (g/mol) 428.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.97
Porcentaje de pureza 95.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.