missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Otenabant, MedChemExpress

Código de producto. 16490567
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16490567 50 mg 50 miligramos
16494228 10 mg 10 miligramos
16406957 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16490567

Marca: Medchem Express HY10871

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Otenabant is a potent and selective cannabinoid receptor CB1 antagonist with Ki of 0.7 nM, exhibits 10,000-fold greater selectivity against human CB2 receptor.

Otenabant is a potent and selective cannabinoid receptor CB1 antagonist with Ki of 0.7 nM, exhibits 10,000-fold greater selectivity against human CB2 receptor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Otenabant
CAS 686344-29-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25Cl2N7O
Cantidad 50 mg
Sinónimo CP-945598
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (195.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=CC=C1C2=NC3=C(N4CCC(NCC)(C(N)=O)CC4)N=CN=C3N2C5=CC=C(Cl)C=C5
Peso molecular (g/mol) 510.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.42
Porcentaje de pureza 99.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.