missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OSTM1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30146079
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30146079 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30146079

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP299663CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

OSTM1 Polyclonal antibody specifically detects OSTM1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno OSTM1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen GIPN, GLGAIP-interacting protein N terminus, grey-lethal osteopetrosis, HSPC019, OPTB5, osteopetrosis associated transmembrane protein 1, osteopetrosis-associated transmembrane protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human OSTM1 (Accession#: NP_054747.2; Met1-Pro284)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28962
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.