Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para osteopontina/SSP1 humano
Código de producto. p-7230850
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15455133 96 pruebas 1 set
17125569 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15455133
Marca: Invitrogen™ EHSPP1
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA de osteopontina/SSP1 humano cuantifica el SSP1 humano en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el SSP1 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para SSP1 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La osteopontina es una glicoproteína que contiene arginina-glicina-aspártico (RGD) y que interactúa con las integrinas y la CD44 como receptores principales. Es una proteína multifuncional implicada en la mineralización ósea, la adhesión celular, la migración celular, la enfermedad inflamatoria crónica y la transformación. La escisión proteolítica por trombina y las metaloproteinasas de matriz cercanas a la secuencia Arg-Gly-Asp de unión a la integrina modula la función de la OPN y sus propiedades de unión a la integrina. Los fragmentos de osteopontina escindido por trombina se sobreexpresan en tumores gliales malignos y proporcionan un nicho molecular con ventaja de supervivencia y proporcionan un nuevo sustrato para plasmina y la catepsina D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P10451
Intervalo del ensayo 74,07-18.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 50 pg
Intervalo de calibración De 50 pg/mL a 18000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Estructura celular y proteínas de orgánulos
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las siguientes citoquinas probadas: angiogenina (humana), BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 6696
Símbolo de gen BNSP,BSPI,ETA-1,OPN
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Matriz extracelular y adhesión celular
Volumen de muestra 33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo PSEC0156, BNSP, BSPI, ETA-1, OPN
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min