Learn More
Osteocalcin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16802345 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16802345 20 μL 20 microlitros
16892335 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16802345
Marca: Proteintech 234181AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Osteocalcin belongs to the osteocalcin/matrix Gla-protein family and constitutes 1-2% of the total bone protein. It binds strongly to apatite and calcium. Gamma-carboxyglutamate residues are formed by vitamin K dependent carboxylation. These residues are essential for the binding of calcium.
Especificaciones
Antígeno Osteocalcin
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica BGLAP
N.º de referencia del gen P02818, P04640, P86546
Alias de gen BGLAP, Osteocalcin, BGP, Bone Gla protein, OC, OCN, Osteocalcin, PMF1
Símbolos de los genes BGLAP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Osteocalcin Fusion Protein Ag20065
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12096, 25295, 632
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG