missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Osteoadherin/OSAD/OMD Antibody (014), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-89674MFV610
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Osteoadherin/OSAD/OMD Monoclonal antibody specifically detects Osteoadherin/OSAD/OMD in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| Osteoadherin/OSAD/OMD | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 4958 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 014 | |
| ELISA | |
| Keratan sulfate proteoglycan osteomodulin, KSPG osteomodulin, OSAD, Osteoadherin, osteoadherin proteoglycan, osteomodulin, SLRR2Costeoadherin | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Osteoadherin/OSAD/OMD (Accession#: NP_005005.1; Met1-Glu421). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido