missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para osteoactivina (GPNMB) humana

Código de producto. 17787933
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
17787933 10 × 96 pruebas paquete de 10
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17787933

Marca: Invitrogen™ EHGPNMBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

La proteína codificada por este gen es una glicoproteína transmembrana de tipo I homóloga al precursor de pMEL17, una proteína específica de los melanocitos. La GPNMB se expresa en las líneas celulares de melanoma humano y xenoinjertos poco metastásicos, pero no se expresa en las líneas celulares altamente metastásicas. La GPNMB puede estar involucrada en el retraso del crecimiento y la reducción del potencial metastásico. Se han encontrado dos variantes de transcripción que codifican isoformas diferentes para este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q14956
Intervalo del ensayo De 49,15 a 12 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 45 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 10457
Símbolo de gen GPNMB
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 10 μl de plasma | 10 μl de suero | 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo GPNMB
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.