missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OSS_128167, MedChemExpress

Código de producto. 16456837
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16456837 5 mg 5 miligramos
16480487 50 mg 50 miligramos
16444138 10 mg 10 miligramos
16435106 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16456837

Marca: Medchem Express HY107454

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress OSS_128167 is a potent selective sirtuin 6 (SIRT6) inhibitor with IC50s of 89 μM, 1578 μM and 751 μM for SIRT6, SIRT1 and SIRT2, respectively. OSS_128167 has anti-HBV activity that inhibits HBV transcription and replication. OSS_128167 has anti-acncer, anti-inflammation and anti-viral effects.

OSS_128167 is a potent selective sirtuin 6 (SIRT6) inhibitor with IC50s of 89 μM, 1578 μM and 751 μM for SIRT6, SIRT1 and SIRT2, respectively. OSS_128167 has anti-HBV activity that inhibits HBV transcription and replication. OSS_128167 has anti-acncer, anti-inflammation and anti-viral effects.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material OSS_128167
Forma física Solid
CAS 887686-02-4
Color Tan
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H14N2O6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 103.3 mg/mL (281.99 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC(NC(C2=CC=CO2)=O)=CC=C1)NC3=CC(C(O)=O)=C(O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 366.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.32
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.