missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ospemifene, MedChemExpress

Código de producto. 16458588
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16458588 10 mg 10 miligramos
16488426 100 mg 100 miligramos
16484457 50 mg 50 miligramos
16481436 200 mg 200 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16458588

Marca: Medchem Express HYB0723

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ospemifene is a non-estrogen selective estrogen receptor modulator (SERM), with Kis of 380 and 410 nM for estrogen receptor α (ERα) and ERβ, respectively. Ospemifene can be used for the research of vaginal atrophy and breast cancer.

Ospemifene is a non-estrogen selective estrogen receptor modulator (SERM), with Kis of 380 and 410 nM for estrogen receptor α (ERα) and ERβ, respectively. Ospemifene can be used for the research of vaginal atrophy and breast cancer.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ospemifene
CAS 128607-22-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H23ClO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo FC-1271a
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (263.93 mM)
SMILES ClCC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCO)C=C2)\C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 378.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.89
Porcentaje de pureza 99.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.