Learn More
Tetróxido de osmio, solución en agua al 4 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
10 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
5 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 100.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Osmium tetroxide |
| CAS | 20816-12-0, 7732-18-5 |
| Color | Amarillo |
| Forma física | Solución |
| Cantidad | 10 mL |
| Fórmula molecular | O4Os |
| Fórmula lineal | OsO4 |
| Número MDL | MFCD00011150 |
| Fieser | 01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.