Learn More
MedChemExpress OSM Protein, Human (209a.a)
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage. |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Cantidad | 100 μg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Peso molecular | Approximately 23.8 kDa |
| Sinónimo | rHuOSM∣ OSM |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.