missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Osimertinib, MedChemExpress

Código de producto. 16456818
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16456818 10 mg 10 miligramos
16481196 200 mg 200 miligramos
16476926 100 mg 100 miligramos
16472887 50 mg 50 miligramos
16409367 5 mg 5 miligramos
16401559 1 g 1 g
16441786 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16456818 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15772

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Osimertinib (AZD9291) is a covalent, orally active, irreversible, and mutant-selective EGFR inhibitor with an apparent IC50 of 12 nM against L858R and 1 nM against L858R/T790M, respectively. Osimertinib overcomes T790M-mediated resistance to EGFR inhibitors in lung cancer.

Osimertinib (AZD9291) is a covalent, orally active, irreversible, and mutant-selective EGFR inhibitor with an apparent IC50 of 12 nM against L858R and 1 nM against L858R/T790M, respectively. Osimertinib overcomes T790M-mediated resistance to EGFR inhibitors in lung cancer.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Osimertinib
CAS 1421373-65-0
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H33N7O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo AZD-9291 Mereletinib
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (125.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CC(NC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CN(C)C4=C3C=CC=C4)=N2)=C(OC)C=C1N(CCN(C)C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 499.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.61
Porcentaje de pureza 99.51%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.