missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Osimertinib dimesylate, MedChemExpress

Código de producto. 16458238
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16458238 10 mg 10 miligramos
16467966 100 mg 100 miligramos
16464127 50 mg 50 miligramos
16461346 200 mg 200 miligramos
16430688 5 mg 5 miligramos
16411966 500 mg 500 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16458238

Marca: Medchem Express HY79077

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Osimertinib dimesylate (AZD-9291 dimesylate) is an irreversible and mutant selective EGFR inhibitor with IC50s of 12 and 1 nM against EGFRL858R and EGFRL858R/T790M, respectively.

Osimertinib dimesylate (AZD-9291 dimesylate) is an irreversible and mutant selective EGFR inhibitor with IC50s of 12 and 1 nM against EGFRL858R and EGFRL858R/T790M, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Osimertinib dimesylate
CAS 2070014-82-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H41N7O8S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo AZD-9291 dimesylateMereletinib dimesylate
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (144.55 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2.63 mg/mL (3.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(O)=O.C=CC(NC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CN(C)C4=C3C=CC=C4)=N2)=C(OC)C=C1N(CCN(C)C)C)=O.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 691.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.82
Porcentaje de pureza 99.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.