missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OSGIN2 Monoclonal Antibody (OTI5F6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200017631
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17590734 30 μL 30 microlitros
17570734 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17590734

Marca: Origene Technologies TA808946S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

OSGIN2 Monoclonal antibody specifically detects OSGIN2 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno OSGIN2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5F6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica OSGIN2
N.º de referencia del gen Q9Y236
Alias de gen BC010311; C230027H09Rik; C8orf1; hT41; LOW QUALITY PROTEIN: oxidative stress-induced growth inhibitor 2; OSGIN2; oxidative stress induced growth inhibitor family member 2; oxidative stress-induced growth inhibitor 2; RGD1306323
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-250 of human OSGIN2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 734
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.