Learn More
Oseltamivir acid, MedChemExpress
Código de producto. 16485638
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485638 10 mg 10 miligramos
16448337 5 mg 5 miligramos
16471807 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16485638
Marca: Medchem Express HY13318
MedChemExpress Oseltamivir acid (GS 4071), the active metabolite of Oseltamivir phosphate, is an orally bioavailable, potent and selective inhibitor of influenza virus neuraminidase (IC50=2 nM) with activity against both influenza A and B viruses.
Oseltamivir acid (GS 4071), the active metabolite of Oseltamivir phosphate, is an orally bioavailable, potent and selective inhibitor of influenza virus neuraminidase (IC50=2 nM) with activity against both influenza A and B viruses.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oseltamivir acid
CAS 187227-45-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H24N2O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo GS 4071 Ro 64-0802 Oseltamivir carboxylate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 230 mg/mL (808.86 mM) ∣H2O : 125 mg/mL (439.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=C[C@H]([C@@H]([C@H](C1)N)NC(C)=O)OC(CC)CC
Peso molecular (g/mol) 284.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.35
Porcentaje de pureza 95.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus