missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OSCAR Antibody (MM0502-6S6), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-11835AF405
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
OSCAR Monoclonal specifically detects OSCAR in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
| OSCAR | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| OSCAR | |
| Human recombinant OSCAR (extracellular domain) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| MM0502-6S6 | |
| Western Blot | |
| hOSCAR, MGC33613, osteoclast associated receptor OSCAR-S1, osteoclast associated receptor OSCAR-S2, osteoclast associated, immunoglobulin-like receptor, osteoclast-associated immunoglobulin-like receptor, Osteoclast-associated receptor, PIgR-3, PIGR3, Poly-Ig receptor 3, Polymeric immunoglobulin receptor 3 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| Immunology | |
| 126014 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido