Learn More
Ácido ortofosfórico, 85+ %, para uso electrónico, Fisher Chemical
Código de producto. 10102060 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10102060 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
1 options
Código de producto. 10102060
Marca: Fisher Chemical O/0505/PB17
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 158°C
Punto de fusión 21°C
CAS 7664-38-2
pH 2
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 L
Fórmula molecular H3O4P
Número MDL 11340
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC ácido fosfórico
Peso molecular (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 2 hPa at 20°C
Densidad Vapor Density: 3.4
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Orthophosphoric acid