Learn More
Ácido ortofosfórico, 85+ %, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 12646747 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
25 L
Envase:
Botella de plástico HDPE
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
500 ML
Código de producto. 12646747
Marca: Fisher Chemical O/0500/25
Solicitar formato a granel o personalizado
H3O4P, CAS Number-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, acidum phosphoricum, evits, o-phosphoric acid, orthophosphoric acid, phosphorsaeure, sonac, wc-reiniger, white, 2.5L, 158 deg.C, CHEBI:26078, Undesignated, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 deg.C, 11340, 97.994, HDPE plastic bottle
H3O4P, CAS Number-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, acidum phosphoricum, evits, o-phosphoric acid, orthophosphoric acid, phosphorsaeure, sonac, wc-reiniger, white, 2.5L, 158 deg.C, CHEBI:26078, Undesignated, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 deg.C, 11340, 97.994, HDPE plastic bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-38-2
Fórmula molecular H3O4P
Peso molecular (g/mol) 97.994
Número MDL 11340
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nombre IUPAC ácido fosfórico
SMILES OP(=O)(O)O
Especificaciones
Punto de ebullición 158°C
Nombre del producto químico o material Orthophosphoric Acid
Punto de fusión 21°C
pH 2
Forma física Líquido
Cantidad 25 L
Envase Recipiente de plástico
Presión de vapor 2 hPa at 20°C
Densidad Vapor Density: 3.4
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ácido ortofosfórico
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.