Learn More
Equipos de pruebas y mantenimiento ORP pH 7, WTW™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11774805
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ML
11774805 250 mL 250 ML
1 options
Código de producto. 11774805
Marca: WTW 109740
Al contrario que los electrodos de pH, los electrodos ORP no precisan de ningún ajuste, sino simplemente una prueba en una solución especial que genera una señal reproducible de milivoltio. El relleno de los electrodos ORP es la solución 3 molar habitual de KCI, si no se describe de otra manera. Se necesita un electrolito especial para el electrodo de plata. Las superficies metálicas de los electrodos de platino se pueden acondicionar o limpiar con el SORT/-RH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Color Amarillo
Densidad 1g/cm3
pH 7
Forma física Liquid
Cantidad 250 mL
Envase Frasco