Descripción
- Cuerpo fabricado con plástico
- Intervalo de temperatura de -0 ° a 80 °C
- Electrolito de gel
- Intervalo de pH de ±1500 mV
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | S7 |
| Material | Plástico |
| Tipo | Anillo de platino |
| Para utilizar con (aplicación) | Recomendado para mediciones de temperatura alta o baja (de –5 a 100 °C) o durante una rápida variación de temperatura |
| Modelo | ORP gelificado |
| Intervalo de mV | ±1500 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |