Learn More
Fisherbrand™ Electrodos ORP
Código de producto. 11726348 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
DIN
S7
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipos de conector unitSize
11726348 S7 cada uno
11778452 DIN 1 PCS
2 options
Código de producto. 11726348
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la medición del potencial de oxidación-reducción. Los electrodos ORP Fisherbrand™ están disponibles para cualquier tipo de conector.
  • Cuerpo fabricado con plástico
  • Intervalo de temperatura de -0 ° a 80 °C
  • Electrolito de gel
  • Intervalo de pH de ±1500 mV
Especificaciones
Tipos de conector S7
Material Plástico
Tipo Anillo de platino
Para utilizar con (aplicación) Recomendado para mediciones de temperatura alta o baja (de –5 a 100 °C) o durante una rápida variación de temperatura
Modelo ORP gelificado
Intervalo de mV ±1500
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Diámetro (métrico) 12 mm