Learn More
Ácido orótico, anhidro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028184
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11451010 100 g 100 g
11461010 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11451010
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25349.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65-86-1 | C5H4N2O4 | 156.097 g/mol
Orotic acid is an intermediate in de novo pyrimidine biosynthesis that may be used to study the specificity and kinetics of orotate phosphoribosyltransferase (OPRT) which catalyzes the reversible phosphoribosyl transfer from 5?-phospho-α-d-ribose 1?-diphosphate (PRPP) to orotic acid (OA), forming pyrophosphate and orotidine 5?-monophosphate (OMP). It is used as a starting material for the potential commercial bioproduction of uridine 5?-monophosphate (UMP) by microbes such as Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6872) or Saccharomyces cerevisiae. It may be used to study the AMPK/SREBP-1 dependent cell signaling pathway and transcription regulation mechanisms that induce hepatic lipogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido orótico es un producto intermedio en la biosíntesis de novo de pirimidina, que se puede utilizar para estudiar la especificidad y cinética de la orotato fosforibosiltransferasa (OPRT), que cataliza la transferencia reversible de fosforribosil de 5′-fosfo-α-d-ribosa 1′-difosfato (PRPP) a ácido orótico (OA), para formar pirofosfato y orotidina 5′-monofosfato (OMP). Se utiliza como material inicial para la bioproducción comercial potencial de uridina 5′-monofosfato (UMP) por microbios como Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6872) o Saccharomyces cerevisiae. Se puede utilizar para estudiar la vía de señalización celular dependiente de AMPK/SREBP1 y los mecanismos de regulación de la transcripción que inducen la lipogénesis hepática.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-86-1
Fórmula molecular C5H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 156.097
Número MDL MFCD00006027
Clave InChI PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orotic acid, 6-carboxyuracil, orodin, oropur, orotonin, orotonsan, oroturic, orotyl, vitamin b13, whey factor
PubChem CID 967
ChEBI CHEBI:16742
Nombre IUPAC ácido 2,4-dioxo-1H-pirimidina-6-carboxílico
SMILES C1=C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orotic acid
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión 344°C to 347°C
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Orotic acid, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Orotic acid