Learn More
Orosomucoid 2 Antibody (959445) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals FAB9306X
Código de producto. 18541939
  • 610.00€ / 0.10 ml
Descripción
Orosomucoid 2 Monoclonal antibody specifically detects Orosomucoid 2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Orosomucoid 2
Monoclonal
Alexa Fluor 532
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
959445
Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
AGP 2, AGP2, AGP2alpha-1-acid glycoprotein 2, AGP-B, AGP-B', alpha-1-acid glycoprotein, type 2, OMD 2, orosomucoid 2, orosomucoid-2
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human ORM-2, Met1-Glu201, Accession # P19652
0.1 mL
Cardiovascular Biology, Immunology
5005
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt