Learn More
Ornithine Decarboxylase Antibody (SR1904), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
338.00€ - 449.00€
Especificaciones
| Antígeno | Ornithine Decarboxylase |
|---|---|
| Clon | SR1904 |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18641994
|
Novus Biologicals
NBP3-22078-100ul |
100 μg |
449.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18694524
|
Novus Biologicals
NBP3-22078-50ul |
50 μg |
338.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ornithine Decarboxylase Monoclonal antibody specifically detects Ornithine Decarboxylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| Ornithine Decarboxylase | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| ODCEC 4.1.1.17, ornithine decarboxylase, ornithine decarboxylase 1 | |
| A synthesized peptide derived from human Ornithine Decarboxylase (Uniprot #: P11926) | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1904 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Cycle and Replication | |
| PBS (pH 7.4), 150 mM NaCl, 50% Glycerol | |
| 4953 | |
| IgG | |
| Affinity purified |