Learn More
ORM2, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Descripción
Sequence: MALSWVLTVLSLLPLLEAQIPLCANLVPVPITNATLDRITGKWFYIASAFRNEEYNKSVQEIQATFFYFTPNKTEDTIFLREYQTRQNQCFYNSSYLNVQRENGTVSRYEGGREHVAHLLFLRDTKTLMFGSYLDDEKNWGLSFYADKPETTKEQLGEFYEALDCLCIPRSDVMYTDWKKDKCEPLEKQHEKERKQEEGES
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ORM2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | In 1x PBS, pH 7.4 |
| génica | orosomucoid 2 |
| N.º de referencia del gen | NM_000608 |
| Alias de gen | AGP-B/AGP-B'/AGP2 |
| Símbolos de los genes | ORM2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |