missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ORM-10103, MedChemExpress

Código de producto. p-200097710
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16478127 5 mg 5 miligramos
16435418 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16478127

Marca: Medchem Express HY128678

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ORM-10103 is a specific inhibitor of the Na+/Ca2+ exchanger (NCX), which decreases the NCX current with estimated IC50s of 55 and 67 nM at -80 and at 20 mV, respectively.

ORM-10103 is a specific inhibitor of the Na+/Ca2+ exchanger (NCX), which decreases the NCX current with estimated IC50s of 55 and 67 nM at -80 and at 20 mV, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ORM-10103
CAS 488847-28-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H16N2O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (717.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+](C1=CN=C(OC2=CC=C3C(CCC(C4=CC=CC=C4)O3)=C2)C=C1)[O-]
Peso molecular (g/mol) 348.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.35
Porcentaje de pureza 99.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.