Learn More
Thermo Scientific™ Módulo de medición de pH / LogR Orion™ Versa Star
Código de producto. 11611519
Change view
Click to view available options
:
Módulo de pH/mV/temperatura con tecnología LogR
Código de producto.
11611519 Módulo de pH/mV/temperatura con tecnología LogR
1 options
Código de producto. 11611519
Marca: Thermo Scientific™ VSTARLR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Añada las capacidades de medición de pH, mV, ORP y temperatura LogR a su medidor Versa Star con el módulo de medición de pH / LogR Orion™ Versa Star Thermo Scientific™
Añada las capacidades de medición de pH, mV, ORP y temperatura LogR a su medidor Orion™ Versa Star Thermo Scientific™ con el módulo de medición de pH / LogR Orion™ Versa Star Thermo Scientific™. Cada medidor Orion™ Versa Star tiene cuatro canales que se pueden personalizar con módulos de medición intercambiables. El módulo de pH/LogR Orion™ Versa Star ofrece la tecnología de temperatura LogR que utiliza la perilla de vidrio de la mayoría de electrodos de pH para medir el pH y la temperatura en la misma ubicación - idónea para volúmenes pequeños de muestras y muestras difíciles de limpiar.
Seleccione de entre cinco módulos de medición Orion Versa Star Thermo Scientific para personalizar las capacidades de medición de su medidor Orion Versa Star. Los módulos de medición son intercambiables y pueden añadirse o retirarse de cada uno de los cuatro canales del medidor Versa Star’ en cualquier momento.
Incluye el módulo de medición de pH/LogR Orion Versa Star:
  • Mida pH, mV, mV relativos u ORP con temperatura mediante la tecnología LogR, la sonda ATC o la introducción manual.
  • La tecnología LogR utiliza la perilla de vidrio de la mayoría de electrodos de pH para medir el pH y la temperatura en la misma ubicación – idónea para volúmenes pequeños de muestras y muestras difíciles de limpiar.
  • Realice calibraciones de pH de hasta seis puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST, DIN o definidos por el usuario con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados.
  • La opción de edición de la calibración permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa.
  • Personalice las mediciones para mostrar el historial de calibración y el estado del electrodo de pH o simplifíquelas para que muestren una lectura de pH extra grande.
  • El módulo ofrece una garantía de sustitución de 3 años
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (pH) ±0,002 pH
Exactitud (mV) ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C
Salida de alarma Alarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida
Calibración pH con opción de edición de calibración, mV relativo (RmV), ORP, temperatura de LogR y temperatura
Puntos de calibración De 1 a 6
Descripción Módulo de medición de pH/LogR Orion Versa Star
Tipo Módulo de medición de pH/LogR
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12 x 6 x 9,5 cm
Entradas BNC (electrodo de pH u ORP), punta de pines (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura)
Incluye Módulo de medición de pH/LogR Versa Star para utilizar con medidores Versa Star Pro para medir pH, mV, mV relativo, ORP y temperatura mediante tecnología LogR, sonda ATC o entrada manual
Punto isopotencial pH 7,000 (ajustable)
Clasificación IP IP-54
Modos de medición pH con temperatura de LogR, mV, mV relativo (RmV) u ORP con temperatura
Métodos 10 por canal con protección por contraseña
Modelo Módulo de medición de pH/LogR/mV/RmV/ORP/temperatura Orion Versa Star
Intervalo de pH Desde -2,000 hasta 20,000
Tipo de sonda Electrodo de pH, electrodo de ORP, electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura (se adquiere por separado)
Intervalo (mV) ± 2000,0 mV
Intervalo (ORP) ± 2000,0 mV
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 %, sin condensación
Resolución (mV) 0,1 mV
Resolución (pH) 0,1; 0,01; 0,001
Resolución (temperatura) 0,1 °F/°C
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Intervalo de temperatura (imperial) De 22,0 °F a 221,0 °F
Temperatura de funcionamiento (imperial) de - 41 °F a 113 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De - 5°C a 105 grados; C
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C
Selección de temperatura Manual o automático con sonda de temperatura ATC, automático con electrodo de pH que utiliza modo LogR
Peso (imperial) 0,5 lb
Garantía Garantía del módulo de 3 años
Peso (métrico) 0,2 kg