Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de conductividad de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™
BIOPHARMA
Código de producto. p-4529296
Change view
Click to view available options
Tipo:
Medidor con kit de agua pura
Medidor con kit estándar
Módulo de medidor con Cond.
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
11631499 Módulo de medidor con Cond. cada uno
15611727 Medidor con kit de agua pura cada uno
11641499 Medidor con kit estándar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11631499 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor VSTAR20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga gran precisión, rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor de conductividad de sobremesa diseñado para conductividad, sólidos disueltos totales (TDS), salinidad, resistividad y temperatura.
Obtenga gran precisión, rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor de conductividad de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™. Cumpla los requisitos de las aplicaciones más exigentes para conductividad, sólidos disueltos totales (TDS), salinidad, resistividad y temperatura. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color y personalice los cuatros canales del medidor con cuatro módulos intercambiables. Obtenga unos resultados rápidos y fiables con amplias opciones de compensación de la temperatura y calibración automática de los valores de conductividad. Registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con fecha y hora y transfiera los registros a una impresora u ordenador.
Los medidores de sobremesa Thermo Scientific Orion Versa Star Pro se han diseñado para cubrir fácilmente los requisitos de las aplicaciones más complicadas. El sistema medidor ofrece funciones avanzadas y se puede configurar para cumplir los requisitos cambiantes. Los medidores de sobremesa Orion Versa Star Pro ofrecen módulos de medición intercambiables que permiten que varios usuarios personalicen cuatro canales independientes para cubrir requisitos específicos. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color con tamaños de texto ajustables. Elimine las conjeturas asociadas a la configuración y calibración del medidor con las instrucciones en pantalla disponibles en distintos idiomas locales. Introduzca los datos de forma rápida y sencilla mediante el teclado numérico.
  • El indicador de estabilidad de las mediciones en pantalla indica el momento preciso en el que las mediciones están listas.
  • Entre los modos de lectura seleccionables se incluyen Auto-Read que mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous que muestra lecturas cambiantes, Timed que registra los datos a intervalos específicos y Single-Shot que mantiene la lectura después de alcanzar un tiempo de espera concreto.
  • Las alarmas sonoras le notificarán automáticamente cuando se alcance un valor de desviación, un valor de límite alto/bajo o un intervalo de tiempo de calibración concretos.
  • Acceda fácilmente, actualice y modifique los ajustes de medición mediante 10 métodos protegidos con contraseña por canal.
  • Mezcle de forma uniforme soluciones con hasta dos sondas de agitador controladas por medidor. Las sondas se pueden colocar fácilmente y aclarar rápidamente entre muestras.
  • El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de cuenta, de muestra y de electrodo opcionales.
  • El registro de calibración almacena las 30 calibraciones más recientes por parámetro.
  • Garantice la integridad de las mediciones mediante la visualización del registro de calibración activa al mismo tiempo que toma las lecturas.
  • La memoria no volátil del medidor conserva los datos y la configuración, incluso en caso de fallos de corriente.
  • El medidor facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB.
  • La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado.
  • Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años.
Incluye el módulo de medición de conductividad Orion Versa Star:
  • Mida conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura.
  • Realice calibraciones de hasta seis puntos con una opción de edición de calibración que permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa.
  • La calibración automática de los valores de conductividad ofrece lecturas uniformes en todo el intervalo de medición sin necesidad de recalibrar.
  • Utilice la compensación de la temperatura de conductividad con desviación, EP (USP), lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 °C.
  • Personalice las mediciones para mostrar el historial de calibración o simplifíquelas para que muestren una lectura de la conductividad extra grande.
Función de acceso al sistema
Los medidores Orion Versa Star Pro ofrecen una función de acceso al sistema diseñada para ayudar a garantizar la integridad de los datos al evitar el acceso no deseado a varias funciones del medidor, incluyendo la configuración de fecha/hora, el registro de datos y el registro de calibración. La función de acceso al sistema se puede activar o desactivar fácilmente a medida que cambian las necesidades de su laboratorio para ofrecer la máxima flexibilidad de funcionamiento y facilidad de uso. Cuando está activada, la función de acceso al sistema permite la asignación de un administrador del sistema y hasta diez cuentas de usuario con acceso personalizable a la configuración del instrumento, la configuración de medición, las calibraciones y los registros. Utilice la protección por contraseña para proteger las funciones seleccionadas del medidor, dejando otras funciones accesibles para todos los usuarios. La función de acceso al sistema le permite personalizar el acceso al medidor para que se ajuste a sus necesidades específicas de información de datos y seguridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con módulo de conductividad/TDS/salinidad/resistividad y soporte
Incluye Medidor Versa Star Pro, módulo de conductividad VSTAR-CND, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores
Exactitud (conductividad) 0,5 % de lectura ±1 dígito > 3 μS; 0,5 % de lectura ±0,01 μS ≤3 μS
Salidas USB (2), RS232
Measurement Modes Conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature
Sondas compatibles Sensores de conductividad de 2 o 4 celdas con temperatura integrada
Constante de celda 0,001 a 199,9 cm-1
Calibración Conductividad con opción de edición de calibración y temperatura
Puntos de calibración (conductividad) 6
Intervalo (conductividad) De 0,001 μS/cm a 3000 mS/cm
Resolución (conductividad) 0,001 μS (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Compensación de la temperatura Lineal, nLFn (agua ultrapura no lineal), nLFu (agua ultrapura sin gas no lineal), EP (apagada con
Temperatura de referencia (métrico) 5, 10, 15, 20, 25 °C
Intervalo (salinidad) De 0,06 a 80,00 psu, de 0,05 a 42,00 ppt
Resolución (salinidad) 0,01 psu o 0,01 ppt (mínimo), intervalo automático
Exactitud (salinidad) 0,5 % de la lectura ±1 dígito
Modos de medición de salinidad Agua de mar natural (ppt) o salinidad práctica (psu)
Resolución (TDS) 0,001 ppm (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Exactitud (TDS) 0,5 % de la lectura ±1 dígito
Intervalo de factor de TDS Lineal (de 0,02 a 9,99)
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ±0,1 °C
Intervalo (resistividad) De 2 a 100,0 megaohmios
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla Pantalla LCD gráfica a color con opciones personalizables por el usuario
Opción de retroiluminación Sí
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Puntos de datos 2000 con sello de fecha y hora
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modos de medición Auto-Read, Timed y Single Shot; registro manual de datos con modo de medición continuo
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Salida de alarma Alarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida
Entradas MiniDIN de 8 pines (sensor de conductividad con temperatura integrada), dos entradas del agitador (sonda de agitador)
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP54
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de Nº. STARA-PWR)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 28 x 24 x 10 cm (11 x 9,5 x 3,9 pulg.), añadir módulos de ≤2 cm (0,8 pulg.) de longitud y de altura
Peso (métrico) 1,2 kg, cada módulo añade 0,2 kg
Peso (imperial) 2,5 lb, cada módulo añade 0,5 lb
Garantía 3 años del medidor y del módulo
Tipo de sonda Sensor de conductividad, sonda de agitador (se compra por separado)
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85% (sin condensación)
Modelo VERSA STAR Meter with Conductivity Module
Resolución (resistividad) 1 ohmio o 0,1 megohmio, rango automático
Potencia nominal Entrada de CC: 9 VCC 1 A
Fuente de alimentación Adaptador universal de CA (incluido)
Métodos 10 por canal
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Teclado Numérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués y coreano
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41° a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Canales 4 - personalizable con módulos
Tipo Módulo de medidor con Cond.
Exactitud (resistividad) 0,5 % de la lectura ±1 dígito