Learn More
Thermo Scientific™ Celdas de conductividad de dos electrodos Orion™, vidrio/platino, platinizadas, MiniDIN, de 10 μs/cm a 2000 ms/cm
Código de producto. 10770085
Click to view available options
Constante de celda:
0,1 cm^-1
10 cm^-1
1 cm^-1
Intervalos de medición:
De 0,01 a 300 μS/cm
De 0,1 a 100 μs/cm
De 0,1 μS/cm a 100 mS/cm
De 10 μS/cm a 2000 mS/cm
De 10 μS/cm a 200 mS/cm
De 1 μS/cm a 200 mS/cm
De 1 μS/cm a 20 mS/cm
Tipos de conector:
8 pines Mini DIN
DIN de 8 pines
DIN de 8 pines resistente al agua
Mini-DIN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10770085
Marca: Thermo Scientific™ 011510MD
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice aplicaciones en el laboratorio o en el campo con estas versátiles celdas de conductividad de 2 electrodos, disponibles en una gran variedad de materiales e intervalos de medición.
Realice aplicaciones en el laboratorio o sobre el terreno con las versátiles celdas de conductividad de dos electrodos Thermo Scientific™ Orion™, disponibles en una gran variedad de materiales e intervalos de medición.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011010A y 011010 son de vidrio/platino, tienen una constante de celda nominal de 1,0 cm-1 y se emplean en laboratorio; el intervalo de medición está comprendido entre 1 μS/cm y 200 mS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011020A, 011020 y 9902BN son de vidrio/platino, tienen una constante de celda nominal de 0,1 cm-1 y se emplean en laboratorio con agua ultrapura; el intervalo de medición está comprendido entre 0,1 μS/cm y 100 μS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011050MD, 011050A y 011050 son de epoxi/platino, tienen una constante de celda nominal de 1,0 cm-1 y se emplean en aplicaciones de campo y laboratorio; el intervalo de medición está comprendido entre 1 μS/cm –y 20 mS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011510MD y 011510 son de epoxi/grafito, tienen una constante de celda nominal de 1,0 cm-1 y se emplean en aplicaciones de campo y laboratorio; el intervalo de medición está comprendido entre 10 μS/cm y– 200 mS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 013016MD, 013016A y 013016D son de acero (V4A), tienen una constante de celda nominal de 0,1 cm-1 y se emplean en laboratorio con agua ultrapura; el intervalo de medición está comprendido entre 0,01 μS/cm y 300 μS/cm.
La celda de conductividad de 2 electrodos 018020MD es de vidrio/platino, tiene una constante de celda nominal de 10 cm-1 y se emplea en soluciones con alta concentración de electrolitos; el intervalo de medición está comprendido entre 10 μS/cm –y 2000 mS/cm.
Recomendada para:
Se emplean en aplicaciones de campo y laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Constante de celda 1 cm^-1
Tipos de conector 8 pines Mini DIN
Para utilizar con (equipo) Medidores de la serie Orion Star
Tipo Celdas de Conductividad de 2 electrodos
Descripción Sonda de conductividad de campo y laboratorio de 2 celdas Orion
Material Epoxi y grafito
Intervalos de medición De 10 μS/cm a 200 mS/cm
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.