Learn More
Thermo Scientific™ Celdas de conductividad de dos electrodos Orion™, vidrio/platino, platinizadas, MiniDIN, de 10 μs/cm a 2000 ms/cm
Descripción
Realice aplicaciones en el laboratorio o sobre el terreno con las versátiles celdas de conductividad de dos electrodos Thermo Scientific™ Orion™, disponibles en una gran variedad de materiales e intervalos de medición.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011010A y 011010 son de vidrio/platino, tienen una constante de celda nominal de 1,0 cm-1 y se emplean en laboratorio; el intervalo de medición está comprendido entre 1 μS/cm y 200 mS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011020A, 011020 y 9902BN son de vidrio/platino, tienen una constante de celda nominal de 0,1 cm-1 y se emplean en laboratorio con agua ultrapura; el intervalo de medición está comprendido entre 0,1 μS/cm y 100 μS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011050MD, 011050A y 011050 son de epoxi/platino, tienen una constante de celda nominal de 1,0 cm-1 y se emplean en aplicaciones de campo y laboratorio; el intervalo de medición está comprendido entre 1 μS/cm y 20 mS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 011510MD y 011510 son de epoxi/grafito, tienen una constante de celda nominal de 1,0 cm-1 y se emplean en aplicaciones de campo y laboratorio; el intervalo de medición está comprendido entre 10 μS/cm y 200 mS/cm.
Las celdas de conductividad de 2 electrodos 013016MD, 013016A y 013016D son de acero (V4A), tienen una constante de celda nominal de 0,1 cm-1 y se emplean en laboratorio con agua ultrapura; el intervalo de medición está comprendido entre 0,01 μS/cm y 300 μS/cm.
La celda de conductividad de 2 electrodos 018020MD es de vidrio/platino, tiene una constante de celda nominal de 10 cm-1 y se emplea en soluciones con alta concentración de electrolitos; el intervalo de medición está comprendido entre 10 μS/cm y 2000 mS/cm.
Recomendada para:
Se emplean en aplicaciones de campo y laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Constante de celda | 0,1 cm^-1 |
| Tipos de conector | DIN de 8 pines |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores 555A, 550A, 162A, 136A, 135A, 131S, 130A, 550A, 162A, 136A, 135A, 130A Meters |
| Tipo | Celdas de Conductividad de 2 electrodos |
| Descripción | Sonda de conductividad platinizada de 2 celdas Orion |
| Material | Vidrio, platino, platinizado |
| Intervalos de medición | De 0,1 a 100 μs/cm |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.