Learn More
Thermo Scientific™ Kit de pruebas de alcalinidad total Orion™
Descripción
Ahorre tiempo al eliminar la necesidad de configurar el equipo o de practicar cálculos y valoraciones adicionales. El kit de pruebas de alcalinidad total Thermo Scientific™ Orion™ proporciona una medición directa en dos pasos de la alcalinidad total y el pH con un electrodo de pH.
- Lectura directa de la alcalinidad total de 0 a 200 ppm, como CaCO3, a partir de la tabla de conversiones de pH incluida
- Sin interferencias de color o turbidez.
Incluye:
- Un frasco de 475 ml (1 pinta) de reactivo de alcalinidad (700011)
- Un frasco de 475 ml (1 pinta) de patrón/control de alcalinidad (700012)
- Tabla de conversión de alcalinidad total
- Procedimiento de aplicación N.º 517, alcalinidad total en aguas naturales
Nota:
Se han modificado los siguientes números de pieza debido a una actualización reciente del sistema.
Número de pieza antiguo: 700011
Número de pieza nuevo: 700011-WA
Utilice el número de pieza nuevo al realizar un pedido o solicitar un presupuesto. Los números de pieza antiguo y nuevo son intercambiables en los archivos Certificado de análisis y Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Composición | Agua, ácido succínico, ácido cloroacético, hidróxido de sodio, hiamina 1622, cloruro de potasio |
| Intervalo de pH | Desde 3 hasta 5 |
| Formato | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de la alcalinidad total |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo de pH |
| Envase | Frasco |
| Cantidad | 4 x 475mL |
| Tipo | Kit de prueba de alcalinidad total |
Seguridad y manipulación
- Total Alkalinity Reagent Solution
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- MIXTURE LIST-Contém: potassium chloride,succinic acid, chloroacetic acid, sodiumhydroxide
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.