Learn More
Thermo Scientific™ Soporte de electrodo con brazo oscilante Orion™
Mueva los electrodos entre las muestras rápidamente con este soporte de electrodos, que ofrece movimiento de 360° e incluye un sistema de gestión de cables para mayor limpieza y seguridad.
Marca:  Thermo Scientific™ 090043
Código de producto. 10121211
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Mueva los electrodos entre las muestras rápidamente con el soporte de electrodos Thermo Scientific™ Orion™, que ofrece movimiento de 360° e incluye un sistema de gestión de cables para mayor limpieza y seguridad.
  • Soporte para cuatro electrodos de 12 mm de diámetro o uno de 16 mm de diámetro.
  • Brazos de aluminio para mayor estabilidad y resistencia.
  • Brazos con revestimiento de pintura en polvo y una base de protección contra la corrosión.
  • Los brazos cubren los muelles de contrapeso y los protege de las salpicaduras.
  • El cabezal admite tres electrodos en posición vertical (de 12 mm de diámetro como máximo).
  • Dos ranuras adicionales sujetan los electrodos en un ángulo de 10° (de 12 mm de diámetro como máximo).
  • Base regulable de 140 mm de diámetro (5,5 pulg) con acolchado en la parte inferior para proteger la superficie de la mesa.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Seleccione un problema
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.