Learn More
Thermo Scientific™ Medidor multiparamétrico de pH y oxígeno disuelto portátil Orion Star™ A326
BIOPHARMA
Código de producto. 11601489
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de medición portátil
Medidor portátil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11601489
Marca: Thermo Scientific™ STARA3265
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida con precisión pH, oxígeno disuelto y temperatura con nuestro medidor de pH/DO/RDO portátil para un alto rendimiento en análisis de campo complejos.
Obtenga una alta precisión y un rendimiento superior en cualquier lugar que lo necesite con el medidor multiparamétrico de pH/oxígeno disuelto portátil Thermo Scientific™ Orion Star™ A326. Este medidor está diseñado para una amplia gama de aplicaciones de campo y pruebas de pH, mV, ORP, oxígeno disuelto y temperatura. Evalúe muestras en las ubicaciones más complicadas con este medidor resistente al agua con carcasa de clasificación IP67. Utilice los dos canales del medidor para medir el pH y el oxígeno disuelto de forma simultánea o ver cada canal por separado. Registre hasta 5000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador.
Tome las mediciones en el lugar de origen con nuestra línea de medidores portátiles de calidad superior. El medidor de pH/RDO/DO portátil Thermo Scientific Orion Star A326 ofrece una pantalla con abundante información y un funcionamiento sencillo. Este medidor portátil sólido y resistente al agua está preparado para hacer frente a los elementos con usted. Los medidores de pH/RDO/DO portátiles Orion Star A326 son unos medidores de campo fiables y fáciles de usar que ofrecen funciones y características avanzadas, incluido un registro de fechas de 5000 puntos con opciones de ID de usuario e ID de muestra, alarmas de límite alto/bajo y calibración y métodos de medición protegidos con contraseña.
  • Combine la comodidad con las ventajas de un medidor de pH y un medidor de oxígeno disuelto en un sistema fácil de usar.
  • Mida pH, mV, mV relativos o ORP con temperatura en el canal uno. Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas ópticas de RDO o las sondas de DO polarográficas en el canal dos.
  • Visualice con facilidad mediciones individuales a pantalla completa y cambie rápidamente a pantalla dividida para visualizar distintas mediciones de forma simultánea.
  • Realice calibraciones de pH de hasta 5 puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST y DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados y una opción de calibración que permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa.
  • Calibre el oxígeno disuelto mediante las opciones de aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (valoración Winkler) o punto cero.
  • Compense automáticamente las lecturas de oxígeno disuelto mediante la sonda ATC de temperatura, la calibración manual de la salinidad y el barómetro integrado para las lecturas de presión barométrica.
  • Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
  • Capture sus lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de retención y Timed registra los datos a intervalos específicos.
  • El registro de datos recopila un máximo de 5000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales.
  • El registro de calibración almacena las 10 calibraciones más recientes
  • La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
  • El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
  • Opciones de alimentación flexible con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional
  • Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno.
  • Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado.
  • Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1 y FCC Clase A
  • Garantía de sustitución de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (se vende por separado, n.º de cat. 1010003)
Salidas USB, RS232
Exactitud (barómetro) ±6 mmHg
Exactitud (mV) ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH) ±0,002
Exactitud (OD polarográfica) ± 0,2 mg/l o ± 2 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (RDO) ± 0,1 mg/l hasta 8 mg/l, ± 0,2 mg/l desde 8 hasta 20 mg/l, ± 10 % de la lectura hasta 50 mg/l
Salida de alarma Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria
Opción de retroiluminación Sí, seleccionable
Corrección de la presión barométrica De 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro integrado o entrada manual
Duración de la batería 800 h
Batería, tipo 4 AA (incluidas)
Calibración pH con opción de edición de calibración, mV relativos (RmV), ORP, oxígeno disuelto y temperatura
Modos de calibración Aire con agua saturada y agua saturada con aire, manual (valoración Winkler) y punto cero
Puntos de calibración Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto
Puntos de calibración (pH) Desde 1 hasta 5
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Puntos de datos 5000 con sello de fecha y hora
Descripción Kit del medidor portátil de pH/ODR/OD Orion Star A326 con electrodo de pH/ATC de gel de bajo mantenimiento Ross Ultra Triode, sensor óptico de OD de ODR, soluciones, armadura de medidor y maletín de campo
Canales 2
Tipo de pantalla LCD gráfica, retroiluminada
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes pH, mV, mV relativos (RmV) u ORP con temperatura; oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature, Dissolved Oxygen (% Saturation), Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature)
Percent Saturation Range Polarographic DO De 0,0 al 600,0 % de saturación
Intervalo (mV) ±2000,0 mV
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta 20,000
Resolución (pH) 0,1/0,01/0,001
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Incluye Medidor de pH/ODR/OD Star A326 con pilas; 8107Triode de pH/ATC de epoxi relleno de gel UWMMD ROSS con 3 metros de cable; 087010MD sonda de OD óptica de ODR con 3 metros de cable; 910410 bolsas de tampón de pH de 4,01; 910710 bolsas de tampón de pH de 7,00; 911010 bolsas de tampón de pH de 10,01; 810001 solución de almacenamiento de electrodos Orion ROSS; 01100710 bolsas estándar de conductividad Orion 1413 μS; 911110 bolsas de solución de enjuague; Armadura protectora con soporte para electrodos; Maletín rígido de transporte; Pilas AA (instaladas)
Entradas BNC (electrodo de pH u ORP), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), MiniDIN de 9 pines (sensor de OD polarográfico u óptico de ODR con temperatura integrada)
Punto isopotencial 7.000pH
Teclado Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Métodos 10 por canal con protección por contraseña
Modelo Medidor portátil de pH/mV/RmV/ORP/óptico de ODR/oxígeno disuelto/temperatura Orion Star A326
Percent Saturation Range (Polarographic DO) De 0,0 al 600,0 % de saturación
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) ±2 % de saturación ≤ 200 % de saturación, ±10 % de saturación > 200 % de saturación
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, 1 % de saturación
Intervalo de saturación porcentual (RDO) Del 0,0 al 500,0 % de saturación
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ±2 % de saturación o ±2 % de lectura, lo que sea mayor
Resolución de saturación en porcentaje (RDO) 0,1, 1 % de saturación
Fuente de alimentación 4 Pilas AA (incluidas) o adaptador de CA universal (se vende por separado)
Intervalo de presión De 400 a 850 mmHg
Resolución de presión 1 mmHg
Tipo de producto Kit de medición portátil
Intervalo (ORP) ±2000,0 mV
Intervalo (OD polarográfica) De 0,00 a 90,00 mg/l
Intervalo (RDO) De 0,00 a 50,00 mg/l
Intervalo (mV relativos) ±2000,0 mV
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Resolución (mV) 0,1 mV
Resolución (OD polarográfica) De 0,01 a 0,1 mg/l
Resolución (RDO) De 0,01 a 0,1 mg/l
Factor de salinidad De 0,0 a 45,0 ppt, corrección automática mediante entrada manual de salinidad de la muestra
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Exactitud de temperatura ±0,1 °C
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41°F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial) De 22,0 °F a 221,0 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Garantía Medidor de 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 × 10 × 6,5 cm
Peso (imperial) 1,2 lb
Peso (métrico) 0,5 kg
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.