Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de oxígeno disuelto portátil Orion Star™ A223
BIOPHARMA
Código de producto. p-4529337
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit de medidor portátil de OD/RDO
Medidor portátil de OD/RDO
Tipo de sonda:
Sonda óptica de oxígeno disuelto RDO, sonda de oxígeno disuelto polarográfica (venta por separado)
Sonda óptica de oxígeno disuelto RDO, sonda polarográfica de oxígeno disuelto, sonda de agitador (incluye sensor óptico de DO 087010MD Orion RDO)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tipo de sonda unitSize
11671469 Medidor portátil de OD/RDO Sonda óptica de oxígeno disuelto RDO, sonda de oxígeno disuelto polarográfica (venta por separado) cada uno
11681469 Kit de medidor portátil de OD/RDO Sonda óptica de oxígeno disuelto RDO, sonda polarográfica de oxígeno disuelto, sonda de agitador (incluye sensor óptico de DO 087010MD Orion RDO) cada uno
2 options
Código de producto. 11671469
Marca: Thermo Scientific™ STARA2230
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida de forma fiable oxígeno disuelto (sonda óptica o polarográfica) y temperatura con el medidor de RDO/DO portátil para análisis de campo avanzados.
Registre mediciones precisas y fiables de oxígeno disuelto y temperatura con el medidor de oxígeno disuelto y RDO portátil Thermo Scientific™ Orion Star™ A223. Este instrumento es ideal para una amplia gama de aplicaciones y análisis avanzado de oxígeno disuelto en el campo. Utilice las sondas de DO polarográficas u ópticas de oxígeno disuelto resistente (RDO) y calibre con las opciones de aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (Winkler) o punto cero. Registre hasta 1000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador. El medidor resistente al agua garantiza un rendimiento sólido y duradero con una carcasa de clasificación IP67.
No’ deje sus mediciones al azar cuando analice muestras fuera del laboratorio. Los medidores de RDO/DO portátiles Orion Star A223 ofrecen la fiabilidad que necesita en un envase fácil de usar para las necesidades concretas de sus pruebas de oxígeno disuelto. Este medidor portátil resistente al agua muestra datos fundamentales con sus mediciones, incluidos temperatura, fecha y hora, tipo de lectura, estabilidad de la medición, información de la calibración activa y estado de la fuente de alimentación.
  • Mida el oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o mg/l con la temperatura mediante las sondas ópticas de RDO Orion o las sondas de DO polarográficas Orion.
  • Calibre el oxígeno disuelto mediante las opciones de aire saturado de agua, agua saturada de aire, valor personalizado (valoración Winkler) o punto cero.
  • Compense automáticamente las lecturas de oxígeno disuelto mediante la sonda ATC de temperatura, la calibración manual de la salinidad y el barómetro integrado para las lecturas de presión barométrica.
  • Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
  • Capture sus lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla y Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de retención.
  • El registro de datos recopila un máximo de 1000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora
  • La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
  • El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
  • Opciones de alimentación flexible con pilas AA o adaptador de alimentación universal opcional
  • Carcasa de clasificación IP67 resistente al agua para un funcionamiento sólido en el terreno.
  • Los kits de medidores incluyen un maletín de campo rígido y una coraza protectora para medidores con soportes de electrodos, cinturón o correa para la muñeca ajustables y soporte del medidor integrado.
  • Los medidores ofrecen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor portátil de RDO/DO Orion Star A223
Incluye Medidor de RDO/DO Star A223, 4 pilas AA, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba del medidor
Corrección de la presión barométrica De 400 a 850 mmHg, automático mediante barómetro integrado o entrada manual
Salidas USB, RS232
Measurement Modes Oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura y presión barométrica, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure)
Tipos de sensores Sensor óptico de oxígeno disuelto RDO o sensor polarográfico de oxígeno disuelto
Intervalo (OD polarográfica) De 0,00 a 90,00 mg/l
Percent Saturation Range (Polarographic DO) De 0,0 al 600,0 % de saturación
Resolución (OD polarográfica) 0,01, 0,1 mg/l
Exactitud (OD polarográfica) ±0,2 mg/l o ±2% de la lectura, lo que sea mayor
Intervalo de presión De 400 a 850 mmHg
Modos de calibración Aire con agua saturada y agua saturada con aire, manual (valoración Winkler) y punto cero
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,0 °C a 50,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ± 0,1 °C
Selección de temperatura Automático con sonda de temperatura ATC
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla Pantalla gráfica LCD con retroiluminación
Opción de retroiluminación Sí, seleccionable
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Puntos de datos 1000 con sello de fecha y hora
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modo de medición de lectura automática; registro manual de datos con modo de medición continuo
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Salida de alarma Alarma de calibración necesaria (fija, 12 horas)
Entradas MiniDIN de 9 pines (sensor de DO óptico o polarográfico RDO con temperatura integrada)
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP-67.
Adaptador de CA Adaptador de alimentación universal de 50 a 60 Hz, de 100 a 240 V CA (se venden por separado, cat.1010003)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 pulgadas x 3,9 pulgadas x 2,6 pulgadas)
Peso (métrico) 0,5 kg
Peso (imperial) 1,2 lb
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Garantía Garantía del medidor de 3 años
Percent Saturation Range Polarographic DO De 0,0 al 600,0 % de saturación
Teclado Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software
Exactitud (RDO) De ±0,1 mg/l hasta 8 mg/l, ±0,2 mg/l de 8 a 20 mg/l, ±10 % de lectura a 50 mg/l
Intervalo (RDO) De 0,00 a 50,00 mg/l
Métodos 10 por canal con protección por contraseña
Modelo Medidor portátil RDO óptico/de oxígeno disuelto/temperatura Orion Star A223
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) ±2 % de saturación ≤ 200 % de saturación, ±10 % de saturación > 200 % de saturación
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, 1 % de saturación
Intervalo de saturación porcentual (RDO) Del 0,0 al 500,0 % de saturación
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ±2 % de saturación o ±2 % de lectura, lo que sea mayor
Resolución de saturación en porcentaje (RDO) 0,1, 1 % de saturación
Fuente de alimentación 4 pilas AA (incluidas) o adaptador de CA universal (se vende por separado)
Resolución de presión 1mmHg.
Tipo de sonda Sonda óptica de oxígeno disuelto RDO, sonda de oxígeno disuelto polarográfica (venta por separado)
Canales 1
Resolución (RDO) 0,01, 0,1 mg/l
Factor de salinidad De 0,0 a 45,0 ppt, corrección automática mediante la introducción manual de salinidad de la muestra
Estabilidad Smart Stability y Smart Averaging
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41° a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Duración de la batería 800 horas
Batería, tipo Cuatro pilas AA (incluidas)
Tipo Medidor portátil de OD/RDO
Exactitud (barómetro) ± 6 mmHg