Learn More
Thermo Scientific™ Medidor multiparamétrico de pH y conductividad de sobremesa Orion Star™ A215
BIOPHARMA
Código de producto. p-4529602
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de medición
Medidor
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11691459 Medidor 1 PCS
11601469 Kit de medición 1 PCS
2 options
Código de producto. 11691459
Marca: Thermo Scientific™ STARA2150
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mida de forma fiable pH, conductividad y temperatura con el medidor de pH/ conductividad de sobremesa para los análisis de laboratorio avanzados y la interfaz.
Registre de forma precisa mediciones fiables de pH, mV, ORP, conductividad, sólidos disueltos totales (TDS), salinidad, resistividad y temperatura con el medidor multiparamétrico de pH/conductividad de sobremesa Thermo Scientific™ Orion Star™ A215. Este medidor es ideal para una amplia gama de aplicaciones y análisis avanzado de pH y conductividad en el laboratorio. Utilice los dos canales del medidor para medir el pH y la conductividad de forma simultánea o ver cada canal por separado. Realice calibraciones de hasta 5 puntos, registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera fácilmente los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador.
Los medidores de pH/conductividad de sobremesa Thermo Scientific Orion Star A215 son unos medidores de laboratorio fáciles de usar y fiables con funciones y características avanzadas. El indicador de estabilidad y los modos de lectura seleccionables proporcionan flexibilidad y control de las pruebas. Todos los datos fundamentales se muestras con sus mediciones, incluidos temperatura, fecha y hora, tipo de lectura, estabilidad de la medición, información de la calibración activa e icono de estado del electrodo. Las instrucciones de configuración y calibración en pantalla se pueden mostrar en distintos idiomas locales. Con las actualizaciones del software se añadirán nuevos idiomas.
La navegación es rápida y sencilla gracias a un teclado exhaustivo con teclas de función específicas del menú, teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso, además de teclas de encendido, medición, vista de registro y agitador que garantizan un funcionamiento sencillo. Todos los menús de configuración se encuentran en una sola ubicación con acceso directo mediante una sola tecla, por lo que podrá acceder rápidamente, evaluar, cambiar las mediciones y la configuración del instrumento.
  • Combine la comodidad con las ventajas de un medidor de pH y un medidor de conductividad en un sistema fácil de usar.
  • Mida pH, mV, mV relativos u ORP con temperatura en el canal uno. Mida conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura en el canal dos.
  • Visualice con facilidad mediciones individuales a pantalla completa y cambie rápidamente a pantalla dividida para visualizar distintas mediciones de forma simultánea.
  • Realice calibraciones de pH de hasta 5 puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST y DIN con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados
  • Realice calibraciones de conductividad de hasta 5 puntos.
  • La opción de edición de la calibración permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
  • La calibración automática de los valores de conductividad ofrece lecturas uniformes en todo el intervalo de medición sin necesidad de recalibrar
  • Utilice la compensación de la temperatura de conductividad con desviación, EP (USP), lineal o no lineal con temperaturas de referencia de 5, 10, 15, 20 o 25 °C.
  • Pantalla gráfica informativa y fácil de leer con retroiluminación e instrucciones claras en pantalla, lo que simplifica el funcionamiento
  • Capture sus lecturas fundamentales con un indicador de estabilidad de la medición y modos de lectura seleccionables: el modo Auto-Read mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous muestra lecturas cambiantes con la opción de retención y Timed registra los datos a intervalos específicos.
  • Elimine la necesidad del uso de barras agitadoras magnéticas con la sonda de agitador controlada por medidor (número de referencia 096019) para mezclar las soluciones de forma uniforme
  • El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de usuario y de muestra opcionales
  • El registro de calibración almacena las 10 calibraciones más recientes
  • La memoria no volátil del medidor garantiza la protección de la configuración y los datos, incluso con fallos eléctricos
  • El software Orion Star Com facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
  • Opciones de potencia flexibles con adaptador de alimentación universal o pilas AA opcionales
  • La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado
  • Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1 y FCC Clase A
  • Garantía de sustitución de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de No. 1010003)
Salidas USB, RS232
Exactitud (conductividad) 0,5 % de lectura ± 1 dígito > 3 μS; 0,5 % de lectura ± 0,01 μS ≤3 μS
Exactitud (mV) ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor
Exactitud (pH) ±0,002
Exactitud (resistividad) 0,5 % de la lectura ± 1 dígito
Exactitud (salinidad) 0,5 % de la lectura ± 1 dígito
Exactitud (TDS) 0,5 % de la lectura ± 1 dígito
Salida de alarma Alarma de límite alto/bajo, alarma de calibración necesaria
Opción de retroiluminación Sí, seleccionable
Duración de la batería 800 h
Batería, tipo 4 AA (se venden por separado)
Calibración pH con opción de edición de calibración, mV relativos (RmV), ORP, conductividad con opción de calibración
Puntos de calibración Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto
Puntos de calibración (conductividad) Hasta 5
Puntos de calibración (pH) Desde 1 hasta 5
Constante de celda De 0,001 a 199,9 cm-1
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Detalles de gestión de datos Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador
Puntos de datos 2000 con sello de fecha y hora
Descripción Medidor de pH/conductividad de sobremesa Orion Star A215 con soporte
Canales 2
Tipo de pantalla LCD gráfica, retroiluminada
Clasificación IP IP 54
Measurement Modes pH, mV, mV relativo (RMV) u ORP con temperatura; conductividad, TDS, salinidad o resistividad con temperatura, mV, ORP, pH, Relative mV, Resistivity with Temperature, Salinity, TDS
Intervalo (conductividad) De 0,001 μS/cm a 3000 mS/cm
Intervalo (mV) ±2000,0 mV
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta 20,000
Intervalo (resistividad) De 2 Ohm a 100,0 meg-Ohm
Intervalo (salinidad) De 0,06 a 80,00 psu; de 0,05 a 42,00 ppt
Intervalo (TDS) De 0,001 a 200,0 ppm
Resolución (pH) 0,1/0,01/0,001
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Incluye Medidor de pH/conductividad Star A215, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores
Entradas BNC (electrodo de pH u ORP), punta de pin (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sensor de conductividad con temperatura incorporada o sonda ATC de temperatura), entrada del agitador (sonda de agitador)
Punto isopotencial 7.000pH
Teclado Exhaustivo con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso
Idiomas Inglés, español, francés, italiano, alemán y chino, portugués y coreano disponibles con la actualización de software
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modos de medición de lectura automática y con temporizador; registro manual de datos con medición continua
Memoria La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor
Métodos 10 por canal con protección por contraseña
Modelo Medidor de pH/mV/RmV/ORP/conductividad/TDS/salinidad/resistividad/temperatura de sobremesa Orion Star A215
Fuente de alimentación Adaptador universal de CA (incluido) o 4 pilas AA (se vende por separado)
Tipo de producto Medidor
Intervalo (ORP) ±2000,0 mV
Intervalo (mV relativos) ±2000,0 mV
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Resolución (conductividad) 0,001 μS (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Resolución (mV) 0,1 mV
Resolución (resistividad) 1 ohm o 0,1 megaohm, intervalo automático
Resolución (salinidad) 0,01 psu o 0,01 ppt (mínimo), intervalo automático
Resolución (TDS) 0,001 ppm (mínimo), intervalo automático de hasta 4 dígitos significativos
Modos de medición de salinidad Agua de mar natural (ppt) o salinidad práctica (psu)
Estabilidad Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada
Intervalo de factor de TDS Lineal (de 0,02 a 9,99)
Exactitud de temperatura ±0,1 °C
Compensación de la temperatura lineal, nLFn (agua ultrapura no lineal), nLFu (agua ultrapura sin gas no lineal), EP (apagada con advertencia) o apagada
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41°F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Temperatura de referencia (métrico) 5, 10, 15, 20, 25 °C
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial) De 22,0 °F a 221,0 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Garantía Medidor de 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 pulg x 7,1 pulg x 4,3 pulg)
Peso (imperial) 2 lb
Peso (métrico) 0,9 kg