Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de oxígeno disuelto de sobremesa Orion Star™ A113
Código de producto. p-4529324 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de sonda:
Sonda de oxígeno disuelto polarográfico (incluye sensor de OD polarográfico 083005MD Orion)
Sonda de oxígeno disuelto polarográfico (se adquiere por separado)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11681439
Marca: Thermo Scientific™ STARA1130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tome mediciones sencillas y precisas de oxígeno disuelto y temperatura con el medidor de sobremesa, con un funcionamiento sencillo para las pruebas básicas de laboratorio.
Realice con facilidad mediciones rutinarias de oxígeno disuelto y temperatura con el medidor de oxígeno disuelto de sobremesa Thermo Scientific™ Orion Star™ A113. Este instrumento, diseñado para un análisis básico del oxígeno disuelto en el laboratorio, es fácil de usar y económico. Calibre las sondas de DO polarográficas mediante aire saturado de agua o valores personalizados con valoración Winkler. Desplácese rápidamente por los menús de configuración y garantice unas calibraciones uniformes con el sencillo diseño del teclado y las indicaciones de texto de la pantalla. Utilice el soporte de electrodos incluido para colocar fácilmente los sensores en las muestras y simplificar el almacenamiento.
Características y ventajas
  • Compensación manual de la presión barométrica, de la salinidad (manual) y de la temperatura (automática) para un resultado preciso
  • Dos opciones de calibración para cumplir sus requisitos: método de aire saturado de agua método o valoración Winkler
  • Memoria no volátil que almacena hasta 50 puntos de datos
  • Carcasa de clasificación IP54 que protege de las salpicaduras y se puede montar en la pared si no hay disponible espacio en la mesa
  • Compatible con las sondas de oxígeno disuelto polarográficas Thermo Scientific™ Orion™
  • Garantía de 3 años de sustitución del medidor
Múltiples opciones de potencia
  • Adaptador de alimentación universal que funciona con prácticamente cualquier fuente de alimentación de CA
  • Fuente de alimentación alternativa de cuatro pilas AA (se venden por separado)
Pantalla con retroiluminación de fácil lectura
  • La pantalla informativa de gran tamaño muestra claramente la información principal, incluidas la lectura de DO en mg/l o en % de saturación, la temperatura, el modo del medidor y la fuente de alimentación.
  • La función Thermo Scientific™ AUTO-READ™ bloquea la lectura estable en su pantalla y el indicador de listo avisa al usuario cuando las lecturas son estables. De esta forma, no se perderá ninguna lectura.
  • El diseño de botones sencillo y los mensajes en pantalla ayudan con las opciones de menú de configuración y calibración.
  • Los iconos proporcionan rápidas actualizaciones sobre la duración de la batería y el estado de calibración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor de sobremesa de oxígeno disuelto Orion Star A113 con soporte
Incluye Medidor de DO Star A113 , soporte de electrodos, adaptador de corriente universal, CD de documentación, guía de inicio rápida impresa y certificado de prueba de medidores
Corrección de la presión barométrica De 450 a 850 mmHg, automático con entrada manual
Salidas Ninguno
Measurement Modes Oxígeno disuelto como % de saturación o mg/l con temperatura, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature)
Tipos de sensores Sensor de oxígeno disuelto polarográfico
Intervalo (OD polarográfica) De 0,00 a 20,00 mg/l
Percent Saturation Range (Polarographic DO) Del 0,0 al 200,0 % de saturación
Resolución (OD polarográfica) 0,01, 0,1 mg/l
Exactitud (OD polarográfica) ±0,2 mg/l o ±2% de la lectura, lo que sea mayor
Intervalo de presión De 450 a 850 mmHg (entrada manual)
Modos de calibración Aire saturado de agua, manual (valoración Winkler)
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,0 °C a 50,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ± 0,1 °C
Selección de temperatura Automático con sonda de temperatura ATC
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla LCD
Memoria La memoria no volátil conserva la configuración y el registro
Puntos de datos 50
Tipo de función de registro Registro automático de datos con modo de medición de lectura automática; registro manual de datos con modo de medición continuo
Detalles de gestión de datos Memoria interna de punto de datos
Entradas MiniDIN de 9 clavijas (sensor de OD polarográfico con temperatura integrada)
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP-54.
Adaptador de CA Adaptador de alimentación universal de 50 a 60 Hz, de 100 a 240 VCA (n.º de cat.1010003)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 pulgadas x 7,1 pulgadas x 4,3 pulgadas)
Peso (métrico) 0,9 kg
Peso (imperial) 2 lb
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Garantía Garantía del medidor de 3 años
Percent Saturation Range Polarographic DO Del 0.0 a 200.0 % de saturación
Teclado Sencillo con llave de medición destacada, desplazamiento y teclas de método abreviado
Idiomas Inglés
Modelo Medidor de sobremesa de oxígeno disuelto/temperatura Orion Star A113
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, 1 % de saturación
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ±2 % de saturación o ±2 % de lectura, lo que sea mayor
Fuente de alimentación Adaptador universal de CA (incluido) o 4 pilas AA (se venden por separado)
Tipo de sonda Sonda de oxígeno disuelto polarográfico (se adquiere por separado)
Canales 1
Factor de salinidad De 0 a 45 ppt, corrección automática mediante entrada manual de la salinidad de la muestra
Estabilidad Smart Stability y Smart Averaging
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41° a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Duración de la batería 2000 horas
Batería, tipo Cuatro pilas AA (se venden por separado)