Learn More
Thermo Scientific™ Maletín de campo de lado rígido para el medidor portátil Orion™ Star serie A
Descripción
Utilice el maletín de campo de lado rígido del medidor portátil Orion™ Star serie A Thermo Scientific™ con los medidores portátiles Orion™ Star serie A Thermo Scientific™ (series Star A320, Star A220 y Star A120) para proteger, transportar y almacenar su equipo en el campo. El maletín de campo contiene un medidor portátil de la serie Star A (con o sin armadura), soportes de electrodos portátiles, pilas adicionales, soluciones, electrodo de pH en funda de almacenamiento, sonda de conductividad y sonda de oxígeno disuelto en funda de almacenamiento. Los electrodos y las sondas pueden permanecer conectados al medidor mientras están dentro del maletín y además la puerta de separación interna se puede quitar para la gestión de los cables.
El maletín de campo de lado rígido incluye un sistema de gestión de cables para los electrodos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Maletín de campo de lado rígido Orion Star serie A |
| Tipo | Accesorios de medidores |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.