Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de sodio Orion™ ROSS™ con conector BNC resistente al agua
Measure sodium in aqueous solution quickly, accurately and economically with these sodium electrodes.
en la oferta
Especificaciones
Diámetro del cuerpo (imperial) | 0.47 in |
---|---|
Tipo de solución de llenado | 900010 o 900012 para Na+ de bajo nivel; solución de llenado de electrodos de sodio ROSS: 50 mL |
Longitud (imperial) | 4.72 in |
Longitud del cable (imperial) | 1M |
Material | Sodio |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10451213
|
Thermo Scientific™
8411BN |
BNC |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10384141
|
Thermo Scientific™
8611BNWP |
BNC resistente al agua |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Measure sodium in aqueous solutions quickly, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Sodium Electrodes. A unique redox internal system with a Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ electrode provides faster response, and greater stability and accuracy than conventional sodium electrodes.
8611BNWP is a combination electrode with a Sure-Flow™ junction that allows easy cleaning. When conventional electrode junctions clog, the Sure-Flow junction can be opened and flushed clean simply by pressing the cap. 8411BN is a half cell sensor that requires ROSS reference electrode, Cat. No. 800300 or the ROSS Ultra reference electrode, Cat. No. 800500U to function.
Especificaciones
0.47 in | |
4.72 in | |
Sodio | |
Medidores de ISE | |
1 x 10-6 M to saturated 0.02 ppm to saturated |
900010 o 900012 para Na+ de bajo nivel; solución de llenado de electrodos de sodio ROSS: 50 mL | |
1M | |
32 to 176°F | |
De 0° a + 100°C |