Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos Orion™ Silver Billet
Descripción
Determine con precisión los haluros potenciométricos con electrodos dobles utilizando los electrodos Thermo Scientific™ Orion™ Silver Billet. Estos electrodos, utilizados para las determinaciones de haluro potenciométrico, son una combinación de un electrodo indicador de la billeta de plata junto con una media celda silver billet.
- Disponible con función de electrodo de combinación y electrodo de semicelda
- Intervalo de concentración: indicador de punto final
- Intervalo de temperatura: De 0° a 80 °C
- Ref. interna: Ag/AgCl
- Dimensiones: 120 × 12 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Estructura combinada de plata con unión de cerámica |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12mm |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Junta | cerámica |
| Longitud (métrico) | 120mm |
| Material | Silver Billet |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos Orion que realizan determinaciones de haluros potenciométricos |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo Combinado Silver Billet |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.