Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos Orion™ Silver Billet
Descripción
Determine con precisión los haluros potenciométricos con electrodos dobles utilizando los electrodos Thermo Scientific™ Orion™ Silver Billet. Estos electrodos, utilizados para las determinaciones de haluro potenciométrico, son una combinación de un electrodo indicador de la billeta de plata junto con una media celda silver billet.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Silver half-cell construction |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Material | Silver Billet |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos Orion que realizan determinaciones de haluros potenciométricos |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo de semicelda |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.