Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos Redox/ORP/Temp Orion™
Descripción
Mida de forma simultánea y eficaz el ORP y la temperatura sin utilizar un electrodo de referencia independiente en una sola acción. Los electrodos Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp miden el ORP y la temperatura mediante un sensor redox de platino, un sistema de referencia interno de cloruro de plata y plata y un termistor integrado que se adapta para la compensación automática de temperatura (ATC).
- Disponible en mantenimiento bajo de triodo epóxico y diseño de triodo epóxico rellenable
- Termistor integrado para compensación automática de temperatura (ATC)
- No se ha diseñado para valoraciones amperométricas o de corriente constante, como el análisis Karl Fischer
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tríodo epóxico de bajo mantenimiento |
| Material | Epoxi |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores serie Orion A+ |
| Tipo | Electrodos Redox/ORP/Temp |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.