Learn More
Thermo Scientific™ Tampones de pH Orion™ Pure Water™ y regulador pHISA™
Descripción
Tome muestras de aguas de manantial, agua de lluvia, agua destilada/desionizada, agua de calderas y agua de proceso, entre otras, con los tampones de pH Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ y el regulador pHISA™. Ofrece resultados de pH precisos y rápidos en aguas de alta pureza y baja fuerza iónica.
Características:
- Aumenta la exactitud de la medición.
- Reduce la desviación de los electrodos.
- Elimina las sustancias contaminantes de las muestras.
Kit de prueba de pH Pure Water:
- El kit contiene tampones de fuerza iónica baja para calibración y el aditivo regulador pHISA™, que permiten aumentar la fuerza iónica de la muestra sin cambiar su pH.
- Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar un electrodo de pH de alta calidad como el electrodo de pH con cuerpo de cristal Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™, n.° cat. 8102BNUWP.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón B de pH |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ofrece resultados de pH precisos y rápidos en aguas de alta pureza y baja fuerza iónica.Recomendado para muestras de aguas de pozos, de lluvia, destiladas/desionizadas, de suministro de calderas y de procesos. |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH y electrodo |
| pH | 4.1 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 475 ml |
| Envase | Frasco |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.