Learn More
Thermo Scientific™ Tampones de pH Orion™ Pure Water™ y regulador pHISA™
Código de producto. 11797767
Change view
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
Ajustador de baja fuerza iónica pHISA
Kit de prueba de pH de baja fuerza iónica
Tampón A de pH
Tampón B de pH
Tampón C de pH
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 4
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Nombre del producto químico o material unitSize
11797767 Tampón B de pH paquete de 4
11787787 Ajustador de baja fuerza iónica pHISA paquete de 5
11707777 Tampón A de pH paquete de 4
11717777 Tampón C de pH paquete de 4
10140731 Kit de prueba de pH de baja fuerza iónica 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11797767 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 700402
Tome muestras de aguas de manantial, lluvia, destilada/desionizada, de calderas y de proceso con este ajustador.
Tome muestras de aguas de manantial, agua de lluvia, agua destilada/desionizada, agua de calderas y agua de proceso, entre otras, con los tampones de pH Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ y el regulador pHISA™. Ofrece resultados de pH precisos y rápidos en aguas de alta pureza y baja fuerza iónica.
Características:
  • Aumenta la exactitud de la medición.
  • Reduce la desviación de los electrodos.
  • Elimina las sustancias contaminantes de las muestras.
Kit de prueba de pH Pure Water:
  • El kit contiene tampones de fuerza iónica baja para calibración y el aditivo regulador pHISA™, que permiten aumentar la fuerza iónica de la muestra sin cambiar su pH.
  • Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar un electrodo de pH de alta calidad como el electrodo de pH con cuerpo de cristal Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™, n.° cat. 8102BNUWP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón B de pH
Punto de ebullición 100°C
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Ofrece resultados de pH precisos y rápidos en aguas de alta pureza y baja fuerza iónica.Recomendado para muestras de aguas de pozos, de lluvia, destiladas/desionizadas, de suministro de calderas y de procesos.
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH y electrodo
pH 4.1
Forma física Líquido
Cantidad 475 ml
Envase Frasco
Información de solubilidad Soluble en agua
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.