Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Description
Utilice los reactivos Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack con los colorímetros Orion AQUAfast y los espectrofotómetros Thermo Scientific Orion AquaMate Vis y UV-Vis. Los reactivos en polvo se disuelven rápidamente en solución, son fáciles de mezclar y no es necesario utilizar una varilla agitadora o desmenuzarlos. Cada sobre de polvo tiene muescas para una apertura simplificada de la bolsa en laboratorio o in situ. Los reactivos del sobre de polvo miden aluminio, amoníaco, cloro, cobre, cianuro, DEHA, hierro, manganeso, molibdato, nitrito, fosfato, sílice y sulfato.
- Son equivalentes a otros reactivos conocidos y ampliamente utilizados.
- Compatible con los colorímetros Orion™ AQUAfast™
Specifications
Specifications
| Tipo | Hierro (Ferrum) |
| Métodos aprobados por la EPA | Aguas residuales: Métodos estándar 3500-Fe-1997 |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros Orion AquaMate Vis y UV-Vis, colorímetro Orion AQUAfast AQ4000, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700 |
| Incluye | 100 paquetes de polvo de ferrum |
| Envase | Powder Pack |
| Cantidad | 100 pruebas |
| temp | De 0,02 a 3 mg/l Fe |
| Accesorios recomendados | Viales redondos AQUAfast de 24 mm (n.º de cat. AC2V24) |
| Método de prueba | 1,10-fenantrolina |
Safety and Handling
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium dithionite, disodium disulphite
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.