Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Descripción
Utilice los reactivos Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack con los colorímetros Orion AQUAfast y los espectrofotómetros Thermo Scientific Orion AquaMate Vis y UV-Vis. Los reactivos en polvo se disuelven rápidamente en solución, son fáciles de mezclar y no es necesario utilizar una varilla agitadora o desmenuzarlos. Cada sobre de polvo tiene muescas para una apertura simplificada de la bolsa en laboratorio o in situ. Los reactivos del sobre de polvo miden aluminio, amoníaco, cloro, cobre, cianuro, DEHA, hierro, manganeso, molibdato, nitrito, fosfato, sílice y sulfato.
- Son equivalentes a otros reactivos conocidos y ampliamente utilizados.
- Compatible con los colorímetros Orion™ AQUAfast™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cloro (total) |
| Métodos aprobados por la EPA | Agua potable: Métodos estándar 4500-Cl G / ATP aprobado por EPA método Orion AC4P72; Aguas residuales: Métodos estándar 4500-Cl G-2000/método Orion AC4P72 aprobado por la EPA de ATP |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros Orion AquaMate Vis y UV-Vis, colorímetro Orion AQUAfast AQ4000, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700 |
| Incluye | 100 paquetes de polvo de DPD de cloro total |
| Envase | Powder Pack |
| Cantidad | 100 pruebas |
| temp | De 0,02 a 2 mg/l de Cl2 |
| Accesorios recomendados | Viales redondos AQUAfast de 24 mm (n.º de cat. AC2V24) |
| Método de prueba | DPD |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.