Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Descripción
Utilice los reactivos Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack con los colorímetros Orion AQUAfast y los espectrofotómetros Thermo Scientific Orion AquaMate Vis y UV-Vis. Los reactivos en polvo se disuelven rápidamente en solución, son fáciles de mezclar y no es necesario utilizar una varilla agitadora o desmenuzarlos. Cada sobre de polvo tiene muescas para una apertura simplificada de la bolsa en laboratorio o in situ. Los reactivos del sobre de polvo miden aluminio, amoníaco, cloro, cobre, cianuro, DEHA, hierro, manganeso, molibdato, nitrito, fosfato, sílice y sulfato.
- Son equivalentes a otros reactivos conocidos y ampliamente utilizados.
- Compatible con los colorímetros Orion™ AQUAfast™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Manganeso |
| Métodos aprobados por la EPA | Aguas residuales: Método 8034 |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros Orion AquaMate Vis y UV-Vis, colorímetro Orion AQUAfast AQ4000, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700 |
| Incluye | Conjunto de 2: 100 paquetes de polvo de tampón de citrato de manganeso, 100 paquetes de polvo de periodato de sodio |
| Envase | Powder Pack |
| Cantidad | 100 pruebas |
| temp | De 0,1 a 18 mg/l Mn |
| Accesorios recomendados | Viales redondos AQUAfast de 24 mm (n.º de cat. AC2V24) |
| Método de prueba | Oxidación de periodato |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.