Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de media celda de pH Orion 9101BN
Código de producto. 11732807
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector unitSize
11732807 BNC cada uno
1 options
Código de producto. 11732807
Marca: Thermo Scientific™ 9101BN
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El electrodo de media celda de pH Thermo Scientific™ Orion 9101BN se utiliza con el electrodo de referencia Orion 900100 o 900200.
El electrodo de media celda de pH Thermo Scientific™ Orion 9101BN se utiliza con el electrodo de referencia Orion 900100 o 900200.
Para obtener resultados exactos reproducibles cuando se utiliza media celda de pH.
  • Material: cuerpo de vidrio
  • Rango de pH: de 0 a 14; Rango de temperatura: de 0 a 90 °C Tipo de referencia: Ag/AgCl Dimensiones: 110 x 12 mm Precisión de pH: 0,02; Diámetro del cabezal: 16 mm
  • Referencias de plata/cloruro de plata Orion, muy utilizadas debido a la exactitud y al amplio rango de temperaturas que ofrecen.
  • Para utilizar con electrodos de referencia 900100 o 900200.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Con conector BNC
Tipos de conector BNC
Material Cuerpo de cristal
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C a 90°C
Tipo pH Half-Cell Electrode
Referencia interna Ag/AgCl
Precisión 0.0
Requisitos de almacenamiento Short Term Storage (up to one week): Soak the electrode in ROSS' pH electrode storage solution, Cat. No. 810001, or standard pH electrode storage solution,;Cat. No. 910001. For enhanced electrode performance, use ROSS' pH electrode storage solution. Long Term Storage (more than one week): Cover the sensing bulb with the protective cap, sleeve or storage bottle containing a few drops of storage solution. Before returning the electrode to use prepare it as a new electrode
Temperatura de funcionamiento (imperial) 194 ° F
Longitud (imperial) 4.33 pulg
Longitud del cable (imperial) 39 in
Longitud (métrico) 110mm
Longitud del cable (métrico) 1m
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,47 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 12mm
Diámetro del tapón (métrico) 16mm