Learn More
Thermo Scientific™ Solución de llenado de electrodos de pH Orion™
Descripción
Utilice la solución de llenado de electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™ con electrodos de pH y electrodos de referencia. En envases de frascos de 60 ml (5 x 2 oz).
- La solución de llenado ROSS™ (810007) es la única que se debe utilizar con electrodos de pH ROSS™ y ROSS Ultra™ para evitar el deterioro de los electrodos ROSS
- Cuando utilice un electrodo de referencia de junta simple (900100) o de unión doble (900200) con electrodos de ión selectivo (ISE) Orion, consulte la lista de soluciones de llenado recomendadas en la guía del usuario de ISE.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Electrodo de referencia Sure-Flow con doble junta, cámara interior |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodos de pH y electrodos de referencia; la solución de llenado ROSS (810007) es la única que se debe utilizar con electrodos de pH ROSS™ y ROSS Ultra™ para evitar el deterioro de los electrodos ROSS |
| Tipo | Solución de llenado de electrodos de pH |
| Tipo de solución de llenado | Llenado |
| Envase | Frasco |
| Cantidad | 60 mL |
Seguridad y manipulación
- Double Junction Inner Filling Solution
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium Nitrate, Potassium Chloride, Sodium Chloride, Naphthol Green B, SilverNitrate, Triton X-1
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.