Learn More
Thermo Scientific™ Solución de llenado de electrodos de pH Orion™
Código de producto. 11777787
Click to view available options
Tipo de solución de llenado:
Llenado
Llenado de electrodos de pH
Relleno de electrodo de surfactante, relleno Ross
Solución de llenado de KCl
Cantidad:
60 mL
5 x 60 mL
Tamaño de la unidad:
300 ml
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. 11777787
Marca: Thermo Scientific™ 610011
Utilice esta solución de llenado de electrodos de pH con electrodos de pH y electrodos de referencia.
Utilice la solución de llenado de electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™ con electrodos de pH y electrodos de referencia. En envases de frascos de 60 ml (5 x 2 oz).
  • La solución de llenado ROSS™ (810007) es la única que se debe utilizar con electrodos de pH ROSS™ y ROSS Ultra™ para evitar el deterioro de los electrodos ROSS
  • Cuando utilice un electrodo de referencia de junta simple (900100) o de unión doble (900200) con electrodos de ión selectivo (ISE) Orion, consulte la lista de soluciones de llenado recomendadas en la guía del usuario de ISE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Descripción Solución de llenado para electrodos de pH pHuture
Para utilizar con (equipo) Electrodos de pH y electrodos de referencia; la solución de llenado ROSS (810007) es la única que se debe utilizar con electrodos de pH ROSS™ y ROSS Ultra™ para evitar el deterioro de los electrodos ROSS
Tipo Solución de llenado de electrodos de pH
Tipo de solución de llenado Llenado
Envase Frasco
Cantidad 60 mL
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt